Direkt zum Inhalt
1.93230
di-Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.22
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
form
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
mp
>450 °C (> 842 °F)
solubility
water: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)