Direkt zum Inhalt
1.93206
Natriumchlorid
for analysis EMPARTA®
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPARTA®
mp
801 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93206.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93206.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93206.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)