Fortfahren mit
1.93006
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Nitric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.01
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salpetersäure, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
bp
120.5 °C (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93006.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimum order quantity: 2
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salpetersäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1