This hose is compatible with most standard autotitrators but there is no guarantee that it will be compatible with the Mettler Toledo titrator TM50 and Compact G20S.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,80 € 59,33 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
€ 59,33
Listenpreis€ 69,80Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Titripur®
technique(s)
titration: suitable
hose L
80 cm
storage temp.
15-25°C
General description
(Length 80 cm) inclusive adapter Titripur®
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line - | product line - | product line - |
| hose L 80 cm | hose L - | hose L - | hose L - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
-
Is it suitable for connection to a Mettler Toledo titrator TM50 and Compact G20S.