Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H23N5OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.54
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
AhR-Antagonist II, SR1, The AhR Antagonist II, SR1 controls the biological activity of AhR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1)c3nc4[n](cnc4c(n3)NCCc5ccc(cc5)O)C(C)C)cccc2
InChI
1S/C24H23N5OS/c1-15(2)29-14-26-21-23(25-12-11-16-7-9-17(30)10-8-16)27-22(28-24(21)29)19-13-31-20-6-4-3-5-18(19)20/h3-10,13-15,30H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27,28)
InChI key
BGFHMYJZJZLMHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Purin-Verbindung, die als hochaffiner (IC50 = 40 nmol/l gegen die Bindung von [125I]-N3Br2DD an den humanen AhR) AhR-Antagonist dient (IC50 = 127 nmol/l gegen 3 nmol/l TCDD-eingeleitete Luciferase-Reporter-Aktivität in HepG2-Kulturen), jedoch keine oder nur eine schwache Wirkung gegen ein Panel aus 61 Kinasen zeigt. Die Ausschaltung der AhR-Expression und -Funktion durch shRNA, CH-223191 (Katalognr. 182705) oder eine SR1-Behandlung führen alle auf reversible Weise zu einer stärkeren und anhaltenden CD34+-Population in sich vermehrenden/expandierenden Langzeitkulturen von aus Nabelschnurblut gewonnenen HSC (hämatopoetische Stammzellen) in serumfreien Medien mit Tpo (Katalognr. 605218), SCF (Katalognr. 569600), Flt3-Ligand (Katalognr. 343010) und IL-6 (Katalognr. 407652) (11- und 73-fache Steigerung der gesamten nukleierten bzw. CD34+-Zellen im Vergleich von mit 1 bis 0 µmol/l SR1 behandelten Kulturen an Tag 21; 1118-fache Steigerung der CD34+-Zellen in 1 µmol/l SR1-Kulturen von Tag 0 bis 21). SR1-expandierte CD34+-Zellen erhalten das multilineäre Potenzial und die SR1-expandierte Nachkommenschaft aus 300 humanen CB-CD34+-Zellen weist Berichten zufolge das gleiche Maß an Transplantationseffizienz auf wie 10.000 nichtexpandierte CB-CD34+-Zellen in NSG-SCID-Mäusen in vivo. SR1 ist gegenüber folgenden Spezies reaktiv: Mensch, Affe und Hund, nicht jedoch Ratte oder Maus.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Boitano, A.E., et al. 2010. Science329, 1345.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?