Merck
17-661
ChIPAb+ SUZ12 - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from mouse
Synonym(e):
SUZ12, polycomb protein SUZ12, suppressor of zeste 12 homolog
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
vertebrates, rat, human, mouse
Application:
ChIP, DB, IP, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal
species reactivity
vertebrates, rat, human, mouse
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SUZ12(23512)
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-SUZ12-Set enthält den Polycomb-Protein-SUZ12-Antikörper (auch als suppressor of zeste 12 protein homolog oder chromatin precipitated E2F target 9 protein bekannt), einen Negativkontrolle-Antikörper (aufgereinigtes Maus-IgG) und qPCR-Primer, die eine 138-bp-Region vorgelagert des humanen HoxA2-Gens amplifizieren. SUZ12 und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von SUZ12-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
~ 95 kDa
Immunogen
SUZ12, aufgereinigter Antikörper wurde gegen humanes SUZ12 entwickelt.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus Ntera2-Zellen (3 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µg normalem Maus-IgG oder Anti-SUZ12-Antikörper und dem Magna ChIP G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit SUZ12 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit GAPDH-Promotor- (negativ) und HoxA2-Primern (positiv) verifiziert (siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
Lysate aus HeLa-Zellen wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf PVDF übertragen und mit Anti-SUZ12 (1:1000-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-SUZ12-Antikörper & Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Erkennt SUZ12, Molekülmasse 95 kDa.
Nicht mit anderen Spezies geprüft.
Packaging
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: ~2 μg Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Anti-SUZ12 (monoklonales Maus-IgG). Ein Fläschchen mit 50 μg mit Protein A aufgereinigtem Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid. Kann 30 % Glycerin enthalten (siehe Analysenzertifikat). Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG. Zwei Fläschchen mit 25 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 25 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, HoxA2-vorgelagert. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für die Promotor-Region von humanem HoxA2. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: AGG AAA GAT TTT GGT TGG GAA G
REV: AAA AAG AGG GAA AGG GAC AGA C
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus Ntera2-Zellen (3 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-SUZ12-Antikörper und dem Magna ChIP® G Kit (Katalognr. 17-611) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit SUZ12 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit Kontrollprimern verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich Maus-IgG als Negativkontrolle-Antikörper und für die humane HoxA2-Upstream-Region spezifische Primer.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)