Fortfahren mit
17-625
ChIPAb+-Trimethyl-Histon H3 (Lys9) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from rabbit
Synonym(e):
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), Histone H3K9me3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, vertebrates
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
61
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, vertebrates
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Set enthält den Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (aufgereinigtes Kaninchen-IgG) und qPCR-Primer, die eine 117-bp-Region innerhalb des 3’-Endes des humanen ZNF554-Gens amplifizieren. Das Trimethyl-Histon H3 (Lys9) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Die Methylierung von Histonen kann an zwei verschiedenen Resten erfolgen: Arginin oder Lysin. Die Histon-Methylierung kann, abhängig vom methylierten Rest, mit einer Transkriptionsaktivierung oder -unterdrückung in Zusammenhang stehen. Lysin 9 von Histon H3 kann durch verschiedene Histon-Methyltransferasen (HMT) wie SuvH39H1 oder G9a mono-, di- oder trimethyliert werden. Dieses methylierte Lysin kann durch Histon-Demethylasen wie JMJD1A, LSD1 oder JMJD2C demethyliert werden. Die Methylierung dieses Rests ist primär mit der Transkriptionsunterdrückung assoziiert.
Immunogen
Der aufgereinigte Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper wurde gegen an BSA konjugiertes, synthetisches Peptid, das die Sequenz …AR[me3K]S… enthält, wobei me3K dem Trimethyl-Lysin 9 von humanem Histon H3 entspricht, entwickelt.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin, das aus 2 x 106 HeLa-Zellen hergestellt wurde, wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit 4 μg aufgereinigtem Antikörper oder normalem Kaninchen-IgG und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen.
Die erfolgreiche Anreicherung von mit Trimethyl-Histon H3 (Lys9) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für GAPDH, die den humanen GAPDH-Promotor flankieren, und Primern, die auf den Promotor von humanem MyoD abzielen, verifiziert.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf die Protokolle für das EZ-Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP Kit (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Rekombinantes Histon H3 (Bahn 1) und HeLa-Säureextrakte (Bahn 2) wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys9) (1 μg/ml) geprüft. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht (siehe Abbildungen).
Beadlyte Histon-Peptid-Spezifitätsassay:
0,5 μg/ml aufgereinigter Anti-Dimethy-Histon H3 (Lys9) wurde mit einem an Histon H3-Peptide mit folgenden Modifikationen konjugierten Mikrosphären-Cocktail inkubiert:
1. Trimethyl-Lysin 9
2. Dimethyl-Lysin 9
3. Monomethyl-Lysin 9
4. Nichtmodifiziertes H3
Der ungebundene Antikörper wurde anschließend durch Filtration entfernt. Peptid-Antikörper-Komplexe wurden mit einem an PE konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper inkubiert. Die Fluoreszenz wurde auf einem Luminex 100-Instrument gemessen. Die mittlere Fluoreszenzintensität (MFI) wird grafisch dargestellt.
Durch ChIP validiertes Trimethyl-Histon H3 (Lys9)-Antikörper- und Primer-Set, einschließlich Antikörper in ChIP-Qualität und spezifische Kontroll-PCR-Primer für die Chromatin-Immunpräzipitation von H3K9Me3.
Biochem/physiol Actions
Die Immunogensequenz ist bei einem breiten Spektrum von Tier- und Pflanzenspezies identisch, weshalb eine weitreichende Kreuzreaktivität erwartet wird.
Erkennt Histon H3, Molekülmasse 17 kDa, an Lysin 9 trimethyliert.
Physical form
Anti-Trimethyl-Histon H3 (Lys9) (polyklonales Kaninchen-IgG). Ein Fläschchen mit 100 μg mit Protein A aufgereinigtem IgG in 100 μl 0,02-mol/l-Phosphatpuffer, pH-Wert 7,4, 0,25 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg normalem Kaninchen-IgG in 125 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, ZNF554. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für ZNF554. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: CGG GGA AAA GCC CTA TAA AT
REV: TCC ACA TTC ACT GCA TTC GT
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus 3 x 106 NIH/3T3-L1-Zellen wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 4 µg normalem Kaninchen-IgG oder Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Anreicherung von mit Acetyl-Histon-H3(Lys9) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern für ZNF554 verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna A ChIP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich Kaninchen-IgG-Antikörper als Negativkontrolle und für ZNF554 spezifische Kontrollprimer.
Other Notes
Polyklonaler Anti-Trimethyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, 1 Fläschchen
ZNF554-Primer-Set, 1 Fläschchen
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-1024217-67817-681
description
from rabbit
description
clone CMA308, from mouse
description
clone CMA304, from mouse, purified by using protein G
description
clone CMA307, from mouse
clone
polyclonal
clone
CMA308, monoclonal
clone
CMA304, monoclonal
clone
CMA307, monoclonal
species reactivity
human, mouse, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
P84243, Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)