Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤100 pg/μg Endotoxins (pg/μg Angiogenin)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinantes humanes Angiogenin, das in E. coli exprimiert wird. Weist angiogene und ribonukleolytische Aktivitäten auf. Verstärkt die Fähigkeit von Endothelzellen, Komponenten der extrazellulären Matrix aufzuschließen und die Basalmembran abzubauen. Stimuliert Kapillar- und Nabelschnurvenenendothelzellen, um DAG zu erzeugen und durch die Aktivierung von Phospholipase Prostacyclin zu sezernieren. Biologische Aktivität: 1,0 µg Protein erzeugt eine Absorptionsänderung von etwa 2,0–3,0 bei 260 nm, wie durch die Hefe, wie durch die ribonukleolytische Hefe-tRNA-Aktivität gemessen.
Biochem/physiol Actions
≥1,0 µg Protein erzeugt eine Absorptionsänderung von ~2,0–3,0 bei 260 nm, wie basierend auf seiner ribonukleolytischen Aktivität gegenüber Hefe-tRNA gemessen.
Physical form
Aus sterilfiltrierter PBS mit 50 µg BSA/µg Angiogenin lyophilisiert.
Preparation Note
Mit steriler PBS mit ≥ 0,1 % HSA oder BSA auf eine Konzentration von ≥ 1 µg/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Other Notes
Leland, P.A., et al. 2002. Biochemistry41, 1343.
Hatzi, E., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun. 267, 719.
Hu, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 12096.
Lee, F.S. und Vallee, B.L. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.161, 121.
Kurachi, R., et al. 1985. Biochemistry24, 5494.
Hatzi, E., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun. 267, 719.
Hu, G., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 12096.
Lee, F.S. und Vallee, B.L. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.161, 121.
Kurachi, R., et al. 1985. Biochemistry24, 5494.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?