Fortfahren mit
17-500M
Catch and Release v2.0 reversibles Immunpräzipitationssystem
Synonym(e):
Catch-and-Release-System, Immunpräzipitationskit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 552,00
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 674,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32161000
€ 552,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity (predicted by homology)
all
Quality Segment
manufacturer/tradename
Catch And Release, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (IP-kinase), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
Eigenschaften & Vorteile:
Reproduzierbar: eliminiert die Aspirationsschritte, die in der Regel zu einer verminderten/verlorenen Probe führen
Praktisch: das Spinsäulenformat vereinfacht die Probenhandhabung drastisch
Reversibel: einfache Elution des Antigen/Antikörper-Komplexes in der nativen oder denaturierten Form
Anwendung:
Dieses Kit ermöglicht die schnelle und reproduzierbare Immunpräzipitation (IP) durch eine Spinsäule. Das System ist reproduzierbarer als normale IP, die in Hinblick auf das Waschen der Protein-A/G-Agarose ohne Störung des Agarosebetts problematisch sind. Die Bindung des Antikörper/Antigen-Komplexes in Catch and Release ist reversibel und die Elution des Immunkomplexes kann mit nativen oder denaturierenden Puffern erfolgen. Das System wurde erfolgreich mit Antikörpern von Kaninchen, Maus, Schaf und Ziege geprüft. IP mit humanem IgG1-4 sollte geeignet sein. IP mit Hühner-Antikörpern oder humanem IgA, IgD, IgE oder IgM mit diesem Kit wird nicht empfohlen. Bitte lesen Sie das beigefügte Produkthandbuch vor dem Gebrauch durch.
Application
Catch and Release v2.0 sollte nicht mit Proteinen, die ein 6-His-Tag enthalten, verwendet werden.
Packaging
17-500A ausreichend für 5 Immunopräzipationen17-500 ausreichend für 50 Immunopräzipationen
Preparation Note
Alle Komponenten, mit Ausnahme der Catch and Release Einfangröhrchen, die bei Raumtemperatur gelagert werden, müssen bei 4 °C aufbewahrt werden. Die Komponenten sind ab Versanddatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunpräzipitation beurteilt.
Other Notes
Catch and Release Waschpuffer, 10X (Katalognr. 20-210)
Catch and Release nichtdenaturierender Elutionspuffer, 4X (Katalognr. 20-209)
Catch and Release denaturierender Elutionspuffer, 1X (Katalognr. 20-284)
20-285
20-216
Catch and Release Einfangröhrchen
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IP001017-700RIP
technique(s)
activity assay: suitable (IP-kinase), western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Catch And Release, Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Magna RIP®, Upstate®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C