Fortfahren mit
17-371FR
EZ CHIP KIT 22 ASSAYS(-20C)
Synonym(e):
chromatin immunoprecipitation assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3