Merck
17-327
H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Chemilumineszenz-Nachweis)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12161503
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
kit of 192 assay(s)
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
chemiluminescent
General description
Die Phosphorylierung der Histonvariante H2A.X ist eine schnelle und sensitive Reaktion auf DNA-Doppelstrangbrüche. Das H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Chemilumineszenz-Nachweis) ist ein zellbasierter Assay, der für den Nachweis der Werte von phosphoryliertem Histon H2A.X auf Mikrotiterplattenbasis formatiert wurde.
Application
Das H2A.X-Phosphorylierung, Chemilumineszenz-Nachweis-Assay-Kit ist ein zellbasierter ELISA, der für den Chemilumineszenz-Nachweis der relativen Werte von phosphoryliertem Histon H2A.X in Zellkulturen auf Mikrotiterplatten formatiert wurde.
Analysis Note
Das H2A.X-Phosphorylierung, Chemilumineszenz-Nachweis-Assay-Kit ist ein zellbasierter ELISA, der für den Chemilumineszenz-Nachweis der relativen Werte von phosphoryliertem Histon H2A.X in Zellkulturen auf Mikrotiterplatten formatiert wurde. Adhärente Zellen werden in Mikrotiterplatten kultiviert, mit Mitteln, die DNA-Schäden/H2A.X-Phosphorylierung einleiten, behandelt und anschließend fixiert und permeabilisiert. An Serin 139 phosphoryliertes Histon H2A.X wird durch Anti-Phospho-H2A.X (Ser139), Klon JBW301 und einem Anti-Maus-HRP-Konjugat nachgewiesen. Das chemilumineszente HRP-Substrat LumiGLO wird anschließend hinzugefügt und das Signal wird mit einem Mikrotiterplatten-Luminometer gemessen.
Other Notes
  • Anti-Phospho-Histon H2A.X (Ser139), Klon JBW301 (Katalognr. 05-636)
  • TBS, 20X (Katalognr. 20-190)
  • 20 % Tween-20(v/v)
  • 10 % BSA in TBS (Blocking-Puffer)
  • LumiGLO Substratreagens A
  • LumiGLO Substratreagens B
  • Anti-Maus-IgG der Ziege, HRP-Konjugat
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.