Merck
171610
Anti-Amyloid-Vorläuferprotein, C-Terminus (751-770), Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-0443, Anti-APP-CT20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
51
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:5000-1:20,000)
Immunofluorescence (1:1000)
Immunohistochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (1:1000))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Amyloid-Vorläuferprotein, C-Terminus (751–770), Kaninchen, polyklonal erkennt APP von voller Länge und die C-terminalen löslichen Produkte CTFα, β und γ. Es wurde für WB, IF, IHC und IP validiert.
Erkennt APP von voller Länge und die C-terminalen löslichen Produkte CTFγ (~6 kDa), CTFα (~9 kDa) und CTFβ (~11 kDa).
  • Antikörper-Zielgen-Symbol: APP
  • Synonym des Ziels: AAA, AD1, Adap, AL024401, Amyloid-Vorläufer, Amyloid-Glykoprotein, APP isoform 1, APPI, appican, CTFgamma, CVAP, E030013M08RIK, Nexin II, P3, PN2, PreA4, PROTEASE NEXIN2
  • Entrez-Genname: amyloid beta (A4) precursor protein
  • Hu-Entrez-ID: 351 (Verwandte Antikörper: PC729, PC152,PC151, PC150, PC149, NE1012,171609, 171608, 171607, 171606, 171605, 171604, 171603, 171598, 171537)
  • Mu-Entrez-ID: 11820
  • Ratten-Entrez-ID: 54226
  • Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der als unverdünntes Serum bereitgestellt wird. Erkennt APP von voller Länge und die C-terminalen löslichen Produkte CTFγ (~6 kDa), CTFα (~9 kDa) und CTFβ (~11 kDa).
    Immunogen
    Ein synthetisches Peptid [(C)KMQQNGYENPTYKFFEQMQN], das den Aminosäuren 751–770 von an KLH konjugiertem humanem Protein (APP) entspricht
    Human
    Application
    Immunoblot (1:5000-1:20,000)
    Immunfluoreszenz (1:1000)
    Immunohistochemie (1:1000)
    Immunpräzipitation (1:1000)
    Preparation Note
    Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
    Other Notes
    Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
    Pinnix, I., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 481.
    Legal Information
    Der Erwerb dieses Materials ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Anwender können vor dem Gebrauch des 0433-Antikörpers oder eines Derivats eine Lizenz für klinische Diagnose- oder Therapiezwecke von Mayo beantragen. Lizenzinformationen erhalten Sie von: Mayo Medical Ventures, Office of Technology Commercialization (507) 284-8878, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905-001, USA.
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toxizität: Standard-Handhabung (A)
    Still not finding the right product?
    Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
    Lagerklasse
    10 - Combustible liquids
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c