Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41105331
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
General description
Das Magna HiSens-Kit stellt ein vollständiges Set von validierten, qualitätsgeprüften Reagenzien und ein detailliertes Protokoll bereit, um ChIP mit einem breiten Spektrum von Eingabemengen von Chromatin aus Zellen oder Gewebe zu ermöglichen. Unsere besondere Mischung aus magnetischen Protein-A/G-Beads wird speziell für die Chromatin-Immunpräzipitation hergestellt und ermöglicht den Einsatz eines breiteren Spektrums von Antikörpern als nur Protein A oder G allein, wodurch der Kauf von verschiedenen Kits für unterschiedliche Antikörper-Isotypen entfällt. Der SCW-Puffer findet sich nur im Magna ChIP HiSens-Kit und ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Puffers für mehrere Schritte des ChIP-Verfahrens (Beschallung, Chromatin-Immunpräzipitation und Waschen). Der mit dem HiSens-Kit gelieferte ChIP-Elutionspuffer wurde so formuliert, dass er die Anreicherungsanalyse durch qPCR ohne zusätzliche Reinigungsschritte für schnellere Ergebnisse ermöglicht.
Application
Das 1-Tag-Chromatin-Immunpräzipitations (ChIP)-Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um ChIP mit geringen Eingabemengen von Chromatin aus Zellen oder Gewebe unter Verwendung magnetischer A/G-Beads zu ermöglichen.
Features and Benefits
- Robuste ChIP mit so wenigen wie 10.000 bis zu so vielen wie 1.000.000 Zellen. Protokolle und Reagenzien für das Erzeugen von Chromatin aus einer Reihe von Eingabeprobentypen.
- Überlegene Leistung mit verschiedenen Isotypen von entweder polyklonalen oder monoklonalen Antikörpern
- Spezielle Puffer- und Bead-Formulierungen; geringerer Hintergrund und höhere x-fache Anreicherung.
- Einzelpuffersystem für Beschallung, Chromatin-IP und Waschen
- Durchführen einer Anreicherungsanalyse ohne zusätzliche Aufreinigung nach der Umkehrung einer Vernetzung.
- Mit allen gängigen Downstream-Analyseanwendungen kompatibel: qPCR, Next-Generation-Sequencing, Mikroarray.
Packaging
Kit-Kapazität: 24 Chromatin-Immunpräzipitations-Assays
Other Notes
10X Glycin, Zellkernisolierungspuffer, 10X PBS, SCW-Puffer (Beschallung/ChIP/Waschen), Magna ChIP magnetische Protein-A/G-Beads, IP-Waschpuffer mit geringer Stringenz, ChIP-Elutionspuffer, Proteaseinhibitor-Cocktail, Proteinase K-Lösung
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3