Fortfahren mit
1.70360
ICP-Standard für Uran
traceable to SRM from NIST UO2(NO3)2 in HNO3 2-3% 10 mg/l U Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.8
product line
TraceCERT®
concentration
10 mg/L U in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
Der Uran-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Probenanreicherung und Trennung von Uran in Wasserproben durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS).
Analysis Note
10 mg/l U in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem UO2(NO3)2 und HNO3
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703161.703911.70378
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
density
1.012 g/cm3 at 20 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Questions
  1. Can you tell me the activity of this solution in disintegrations per minute, and/or the % depletion of U 235? As I understand depleted U is typically depleted in U 235 by ~40%.
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not have information on the activity of the Uranium in this solution.