zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
feature
closure type (screw cap with septum), ready-to-use
packaging
bottle of
technique(s)
sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle volume
100 mL , filling volume
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Tryptic SoyBroth is a complex nutrient rich inhibitor free microbial culture mediadesigned in compliance with European (EP), Japanese (JP) and United StatesPharmacopeia (USP).The medium issupplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhancedcarbon source, that promotes the growth of the microbes present in the testsample.
Application
Tryptic Soy Broth is used for the isolation andcultivation of fastidious bacteria, yeast. TSB is suitable for sterilitytesting of substances, preparations, and products from pharmaceutical and foodindustry.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2