Merck
1.60238
Salzsäurelösung
c(HCl), 0.01 M (0.01 N), reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352323
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäurelösung, 0.01 M HCl (0.01 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.01 M HCl (0.01 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Erschließung der Hochleistungs-HCl-Adsorption bei erhöhten Temperaturen: Diese Forschung demonstriert die Verwendung von Salzsäurelösung zur Synthese robuster Ca-Mg-Al-Mischoxide. Diese Materialien sind in Umweltanwendungen zur Adsorption saurer Gase von entscheidender Bedeutung, wobei die Arbeit die Rolle von Salzsäure bei der Entwicklung von Lösungen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung veranschaulicht (Cao et al., 2024).
  • Nachhaltige und umweltfreundliche Hemmung der Korrosion von Weichstahl: Hier wird Salzsäure verwendet, um neue, umweltfreundliche Korrosionsinhibitoren zu testen. Dies ist wichtig in Branchen, in denen die Aufrechterhaltung der Materialintegrität gegen chemische Angriffe von entscheidender Bedeutung ist, sodass die Arbeit die Rolle von Salzsäure in innovativen Materialwissenschaftsanwendungen unterstreicht (Rizi et al., 2023).
  • Synthese von Zinkoxid-Nanostäben aus Zinkborat-Vorläufer: In dieser Studie wird Salzsäure bei der Synthese von Zinkoxid-Nanostäben verwendet, die für Superkondensatoranwendungen wichtig sind. Sie unterstreicht die entscheidende Rolle von Salzsäure in der Nanomaterialforschung und erweitert die Grenzen der Energiespeichertechnologie (Lefdhil et al., 2023).
  • N-N(+) Bond-Forming Intramolecular Cyclization of O-Tosyloxy β-Aminopropioamidoximes and Ion Exchange Reaction: In dieser Forschung spielt Salzsäure eine Schlüsselrolle in der organischen Synthese, was ihre Vielseitigkeit bei der Entwicklung pharmazeutischer Verbindungen demonstriert. Die Studie liefert Einblicke in die Synthese komplexer organischer Verbindungen, die in der medizinischen Chemie unverzichtbar sind (Kayukova et al., 2023).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,00995–0,01005 mol/l
Messunsicherheit ± 0,00003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 723 Tris(hydroxymethyl)aminomethan) mittels dem volumetrischem Standard Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Artikelnummer 1.02408), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c