Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Neurofilament-Antikörper, Investigator Antibody Mini-Pack, anti-neurofilament H&M antibody, anti-neurofilament H antibody, and anti-neurofilament L antibody
composition
anti-neurofilament H&M antibody, anti-neurofilament H antibody, and anti-neurofilament L antibody
Quality Segment
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFL(4747)
General description
Pathway Investigator Antibody MiniPack:
Jedes Pathway Explorer Antibody MiniPack enthält drei verwandte Antikörper als Teil einer Signalkaskade oder eine Kombination aus Gesamt- sowie phosphorylierten Formen von Schlüsselsignalisierungszielen. Jeder der drei Antikörper kommt in einer Größe, die 30 % der Originalgröße entspricht. Versionen jedes der Pathway-Explorer-Antikörper in Originalgröße sind ebenfalls käuflich erhältlich und haben dieselbe Katalognummer, es muss nur “SP” entfernt werden (z. B. 05-591SP kann als 05-591 bestellt werden).
Neurofilament 70 kDa, Klon DA2:
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
Neurofilament, schwer:
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
* Entsprechende Referenzen entnehmen Sie bitte den Versionen in Originalgröße.
Jedes Pathway Explorer Antibody MiniPack enthält drei verwandte Antikörper als Teil einer Signalkaskade oder eine Kombination aus Gesamt- sowie phosphorylierten Formen von Schlüsselsignalisierungszielen. Jeder der drei Antikörper kommt in einer Größe, die 30 % der Originalgröße entspricht. Versionen jedes der Pathway-Explorer-Antikörper in Originalgröße sind ebenfalls käuflich erhältlich und haben dieselbe Katalognummer, es muss nur “SP” entfernt werden (z. B. 05-591SP kann als 05-591 bestellt werden).
Neurofilament 70 kDa, Klon DA2:
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
Neurofilament, schwer:
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
* Entsprechende Referenzen entnehmen Sie bitte den Versionen in Originalgröße.
Dieses Antikörperpaket enthält Anti-Neurofilament-H- und M-Antikörper, Anti-Neurofilament-H-Antikörper und Anti-Neurofilament-L-Antikörper.
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
Investigator Mini-Packs enthalten kleinere Mengen an verwandten Antikörpern in einem bestimmten Forschungsbereich der Neurowissenschaften. Das Investigator Mini-Pack für Neurofilament-Antikörper enthält monoklonale und polyklonale Antikörper gegen die schweren, mittleren und leichten Ketten.
Investigator Mini-Packs enthalten kleinere Mengen an verwandten Antikörpern in einem bestimmten Forschungsbereich der Neurowissenschaften. Das Investigator Mini-Pack für Neurofilament-Antikörper enthält monoklonale und polyklonale Antikörper gegen die schweren, mittleren und leichten Ketten.
Application
Dieses Antikörperpaket enthält Anti-Neurofilament-H- und M-Antikörper, Anti-Neurofilament-H-Antikörper und Anti-Neurofilament-L-Antikörper.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Glia-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Glia-Marker
Biochem/physiol Actions
Kreuzreaktivität
variiert. Bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Datenblätter
variiert. Bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Datenblätter
Packaging
Jedes Fläschchen entspricht 30 % der Größe der Art.-Nr. seiner Ausgangsverbindung
Physical form
3 einzelne Röhrchen, die entweder Anti-Neurofilament, schwer; Anti-Neurofilament H und M, phosphoryliert, Klon NP1; oder Anti-Neurofilament 70 kDa, Klon DA2 enthalten
Preparation Note
Unterschiedlich. Bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Datenblätter.
Analysis Note
Einzelne Ziele werden regelmäßig mittels Immunhistochemie und Western Blot beurteilt.
Other Notes
MAB1592SP Anti-Neurofilament-H und -M; 30 μl
AB5539SP Anti-Neurofilament-H; 30 μl
MAB1615SP Anti-Neurofilament-L; 90 μl
AB5539SP Anti-Neurofilament-H; 30 μl
MAB1615SP Anti-Neurofilament-L; 90 μl
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neurofilament-Antikörper, Investigator Antibody Mini-Pack
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?