Merck
1490-OP
Acrylamid/Bis-acrylamid
OmniPur® Grade, 40% solution, 37.5:1 ratio, Suitable for protein separations
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
clear colorless
shipped in
wet ice
General description
Geeignet für Proteintrennungen. In molekularbiologischer Qualität. Mit entionisiertem Wasser auf die gewünschte Endkonzentration rekonstituieren. Vorgemischte Lösungen bieten für Komfort und Sicherheit gängige Verhältnisse von Acrylamid zu bis-Acrylamid. Die Gefahr bei der Handhabung von pulverförmigem Acrylamid wird in den Lösungen eliminiert.
Spezifikationen:
DNase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid/Bis-acrylamid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)