Merck
1.46766
Slanetz&Bartley Enterococcus agar Kit
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, according to ISO 7899, ready-to-use, box of 150 (plate and EZ-PAK membrane filter), for Enterococcus spp.
Synonym(e):
ReadyPlate 55 KIT Slanetz&Bartley ISO 7899
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
agency
according to ISO 7899
feature
ready-to-use
packaging
box of 150 (plate and EZ-PAK membrane filter)
manufacturer/tradename
ReadyPlate
plate diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water using membrane filtration method acc. to ISO
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13