Merck
1.46555
Kochblut-Abklatschagar mit ICR plus
Chocolate agar with Lecithin, Tween® and Histidine- ICR plus Contact plate, irradiated, triple bagged for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonym(e):
Kochblut-Abklatschagar, ICR-plus-Abklatschplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
D
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Kochblut-Abklatschagar + LTH – ICR+ dient zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie Personal in Reinräumen und Isolatoren. Es handelt sich um ein universelles, bluthaltiges Kulturmedium zur Anreicherung und Isolierung von besonders anspruchsvollen Bakterien. Dieses Medium ist charakterisiert durch eine reichhaltige Nährstoffbasis. Dextrose ist die Quelle für Kohlenstoff und Energie. Zusätzlich werden Hämin und NAD beim Erwärmen aus den Erythrozyten des Schafsbluts freigesetzt. Lecithin, Histidin und Polysorbat 80 (Tween® 80) dienen als Neutralisatoren, um potenzielle Rückstände von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren. Zudem besitzen ICRplus-Platten („plus“ oder „+“) einen abschließbaren Deckel für den sicheren Transport nach der Probenahme, um das Risiko auszuschließen, dass der Deckel verloren wird oder dass eine aerobe (geschlossene Position) bzw. anaerobe oder mikroaerophile Inkubation in der „VENT“-Position stattfindet.
Application
Kochblut-Abklatschagar ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie Personal in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2