Merck
1.46525
Bottle Rack 6 x 1000ml
suitable for sterility testing, L × W × H 33 cm × 22 cm × 30 cm, to hold, 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm), stainless steel rack (1.4301 el. polished), autoclavable
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.81
UNSPSC Code:
41122409
Feature:
autoclavable, to hold 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm)
Material:
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel rack (1.4301 el. polished)
Quality Segment
feature
autoclavable, to hold 6 bottle(s) 1000 mL (max diam. 10 cm)
L × W × H
33 cm × 22 cm × 30 cm
application(s)
cosmetics
pharmaceutical, sterility testing
storage temp.
no temp limit
General description
Size: 33 x 22 x 30 cm for 6 Bottles of 1000 ml (∅ max: 10 cm)
Material: High-Quality Stainless Steel (1.4301 el. polished)
Suitability for: Isolators & Clean Rooms (persistent against H2O2 and disinfectants), Autoclaving, Safe and Convenient Transport of Bottles