Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
1000 mL
Bottle filling volume:
1000 mL
Feature:
closure type Yellow scew cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13, USP 62
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP 2.6.13, USP 62
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Yellow scew cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms, enterobacteriaceae
General description
Die MacConkey-Bouillon enthält Gallensalze, die das Wachstum der grampositiven Bakterien hemmen, während das Wachstum der meisten gramnegativen Bakterien gefördert wird. Der Abbau von Lactose zu Säuren durch Bakterien ruft eine Farbänderung im Medium von Violett zu Gelb hervor. Diese wird durch den pH-Indikator Bromkresolpurpur angezeigt, der im Vergleich zu Neutralrot weniger hemmend wirkt.
Application
MacConkey-Bouillon wird für die Anreicherung von Enterobacteriaceae und den Nachweis von Escherichia coli in pharmazeutischen Produkten verwendet.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey-Bouillon
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1