Merck
1.46373
Mossel Broth (EE Broth)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
feature
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application: Enrichment of Enterobacteriaceae (Enterobacter)
Packaging: 100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box)
Synonym: Buffered Glucose-Brilliant Green Bile Broth, EE Broth, Enterobacteriaceae Enrichment Broth acc. to Mossel
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13