Merck
1.46268
Tryptic Soy Broth +LTH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile; autoclaved
Quality Segment
form
liquid
feature
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
suitability
nonselective for
Application
Sterility testing, Microbial examination of non-sterile products
Packaging
10 ml in 25 ml tube with yellow cap (100 tubes per box)
Preparation Note
Store at +2°C to +25°C.
Other Notes
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)