Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121703
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
ISO 16266
16266
feature
ready-to-use
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
suitability
Pseudomonas spp.
Application
Confirmation of Pseudomonas aeruginosa
Packaging
Packaging: 6 ml in 17 ml tube with red cap (20 tubes per box)
Preparation Note
Store at +2°C to +25°C.
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?