Über diesen Artikel
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mp
109-111 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
10 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Application
Analysis Note
Purity (HPLC):≥ 99.0 %
Identity:passes test
Color of solution (5 %, water):passes test
Turbidity of solution (0,5 %, water):passes test
Specific rotation (α 20/D; 1 mol/L; water):-32.5 - -30.5 °
Dioxane (HS-GC):≤ 380 ppm
Other residual solvents (ICH Q3C):excluded by the manufacturing process
Water (according to Karl Fischer):≤ 1.0 %
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.