Direkt zum Inhalt
1.25256
Chromolith® Prep end cap set
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Chromolith®
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
visual control: conforms
Legal Information
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)