Merck
1.24541
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotidphosphat-Dinatriumsalz
pH 3.7-4.2 (10 mg/mL in water), ≥95.0% dry basis (enzymatic)
Synonym(e):
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotidphosphat-Dinatriumsalz, NADP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O17P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
788.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
246-129-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% dry basis (enzymatic)
Form:
solid
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% dry basis (enzymatic)
form
solid
pH
3.7-4.2 (10 mg/mL in water)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39)
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
General description
für Biochemie NADH-Na₂
Application
  • Biochemical and molecular modulation of CCl4-induced peripheral and central damage by Tilia americana var. mexicana extracts: Untersucht die durch NADP verstärkten biochemischen Signalwege mit Schutzfunktion unter Berücksichtigung von oxidativem Stress und Gewebeschäden im klinischen Setting und Hervorhebung des therapeutischen Potenzials in der Pharmakologie (Coballase-Urrutia et al., 2017).
  • Selective Irreversible Inhibition of Neuronal and Inducible Nitric-oxide Synthase in the Combined Presence of Hydrogen Sulfide and Nitric Oxide: Erläutert die Interaktion von NADP in komplexen biochemischen Prozessen, die die enzymatische Aktivität beeinflussen, was für das Verständnis der zellulären Signalübertragung und potenzieller Wirkstoffziele wichtig ist (Heine et al., 2015).
  • Treatment with n-3 polyunsaturated fatty acids reverses endothelial dysfunction and oxidative stress in experimental menopause: In dieser Studie wird die entscheidende Rolle von NADP im Umgang mit oxidativem Stress und für die Zellgesundheit beleuchtet, wobei seine Bedeutung für Nahrungsergänzungsmittel und therapeutische Maßnahmen aufgezeigt wird (Gortan Cappellari et al., 2013).
Analysis Note
Assay (enzymatisch; berechnet auf lösungsmittelfreier Substanz): ≥ 95 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (10 mg/ml; Wasser): 3,7–4,2
UV-Absorption (360 nm; 10 mg/ml; Wasser): ≤ 0,20
Spez. Absorptionsgrad A 1 % / 1 cm (260 nm; 0,01 g/l; pH-Wert des Puffers 7,0; berechnet auf lösungsmittelfreier Substanz): 220–240
Methanol (GC): ≤ 3,0 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 6,0 %
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c