Merck
1.19612
Superspher® 60 RP-8 (4 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=[„Superspher“] C8-Sorbens für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Superspher® 60 RP-8,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
Application
  • An optimized procedure for the separation of amino acid phenylthiohydantoins by reversed-phase HPLC: Diese Studie demonstriert die Verwendung der Säule Superspher 60 RP-8 für die hochauflösende Trennung von Aminosäurederivaten, die für die biochemische Analyse von Proteinstrukturen entscheidend ist. Optimierte HPLC-Protokolle verbessern die analytische Genauigkeit und Effizienz und sind besonders nützlich für Bereiche wie analytische Chemie und pharmazeutische Analysen (Persson B, Eaker D, 1990).
Analysis Note
Anwendungstest: entspricht
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 105000
Stabilitätsuntersuchung: entspricht
Selektivitätstest: entspricht
Trennfaktor (Lysin/Digitoxigenin): 1,6–2,1
Trennfaktor (Lysin/PHB-Propylester): 1,1–1,4
Trennfaktor (Naphthalen/Digitoxigenin, Selektivitätstest): 4,5–6,5
Kapazitätsfaktor (Naphthalen): 17,0–22,0
Korngröße (d10): 3,4–4,0 µm
Korngröße (d50): 4,6–5,3 µm
Korngröße (d90): 6,4–7,2 µm
Legal Information
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c