Merck
1.19257
Chlorine Powder Packs for photometers of other manufacturers for 10-ml samples
(total chlorine) Method: photometric, DPD 0 - 2.00 mg/l Cl2 Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Performance test: conforms
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c