Fortfahren mit
1.18323
Nachfüllpackung für Silikat (Kieselsäure)-Test
for use with MQUANT®
Synonym(e):
Nachfüllungen für visuellen Testsatz, Silicat
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
150 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
silicate
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Diese Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für die MQuant®-Testkits 1.14792 und 1.14410 für die kolorimetrische Beurteilung von Silikat. Wenn die Reagenzien des MQuant®-Tests verbraucht sind, kann das Kit durch das Bestellen der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von MQuant®-Testkits erhältlich und machen sie dadurch zu einem besonders wirtschaftlichen und ökologischen System.
Methode
In schwefelhaltiger Lösung reagieren Silikationen mit Molybdationen, um gelbe Heteropolysäure zu bilden. Diese wird zu Silicomolybdänblau reduziert. Die Silikatkonzentration wird semiquantitativ durch visuelle kolorimetrische Beurteilung gemessen.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.018131.080451.14794
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
specific analyte(s)
silicate
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
feature
refill
feature
-
feature
refill
feature
-
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials