Merck
117105
Adenosin-5′-diphosphat Monokaliumsalz Dihydrat
M.W. 501.3 (dihydrate).
Synonym(e):
ADP, K, Adenosin-5-diphosphat, Kaliumsalz, ADP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14KN5O10P2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.32
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% dry basis (enzymatic)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 154
assay
≥98% dry basis (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤0.2% ATP (enzymatic), ≤1% AMP
color
white
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Application
  • Elevated plasma levels of factor VIII enhance arterial thrombus formation on erosive smooth muscle cell-rich neointima but not normal intima in rabbits: Diese Studie untersucht die Auswirkungen erhöhter Plasmakonzentrationen von Faktor VIII auf die Bildung arterieller Thromben, ein wichtiger Aspekt beim Verständnis von Gefäßerkrankungen und bei der Entwicklung therapeutischer Interventionen. Dabei wird Adenosin-5′-diphosphat (ADP) zur Analyse der Thrombozytenaggregation verwendet, die eine entscheidende Rolle bei Thrombosen und Hämostase spielt (Sugita et al., 2024).
  • An energy-conserving reaction in amino acid metabolism catalyzed by arginine synthetase: Diese Studie unterstreicht die biochemische Rolle von ADP bei der Ermöglichung energiesparender Reaktionen im Aminosäurestoffwechsel, insbesondere durch die katalytische Wirkung von Arginin-Synthetase, was sein Potenzial im Bereich Metabolic Engineering und bei therapeutischen Anwendungen unterstreicht (Michimori et al., 2024).
  • Transcriptome analysis of cultured human vascular endothelial cells after gamma-ray irradiation and correlation analysis with ATP, ADP, and adenosine as secondary soluble factors: ADP wird als Zellkulturkomponente verwendet, um seine Auswirkungen zusammen mit anderen Nukleotiden bei der Modulation der zellulären Reaktionen auf Strahlung zu untersuchen und Erkenntnisse über zelluläre Abwehrmechanismen und das Potenzial für die Entwicklung von radioprotektiven Strategien zu liefern (Fujie et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c