Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
ligand
diethylaminoethyl
product line
Fractogel®
form
resin
parameter
170 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
density
1.430 g/cm3
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
separation technique
weak anion exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Hervorragende Bindung an große Viren und Plasmid-DNA
- Homogene Bindung mit hoher Selektivität und Reinheit
- Geringere Elutionsvolumina für höchste Reinheitsgrade
- Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaCl
Aufgrund des Titrationsverhaltens kann die Ionenaustauschkapazität von pH 2 bis pH 9,5 genutzt werden. Die Trennung von Proteinen beruht auf reversiblen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den negativ geladenen Bereichen der Oberfläche der Proteine und dem Träger. Fractogel® EMD DEAE ermöglicht eine effiziente Protein-Abtrennung, wenn der pH-Wert des Puffers etwa 1 Einheit über ihrem isoelektrischen Punkt (pl) liegt.
Die Stärke der Bindung ist abhängig von:
- dem Puffersystem
- dem pH-Wert des Puffers, der die Oberflächenladung des Proteins bestimmt
- , der Grad der Ionisierung der funktionellen Gruppen des Ionenaustauschers
- , der Konzentration der Gegenionen
- der Ladungsdichte auf dem Träger (Proteinbindungskapazität)
Packaging
- 1.16884.0100: Fractogel® EMD DMAE (M) Harz 100 ml
- 1.16884.0010: Fractogel® EMD DMAE (M) Harz 10ml
- 1.16884.0500: Fractogel® EMD DMAE (M) Harz 500ml
- 1.16884.5000: Fractogel® EMD DMAE (M) Harz 5 l
Analysis Note
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche, kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinteile
Extrahierbare Bestandteile (Wasser): ≤ 0,03 %
Cer: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Rinderserumalbumin): 80 - 120 mg/ml
Funktionsprüfung (b:a): ≤ 0,25
Funktionsprüfung: Trennung von Conalbumin und Humanalbumin
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD DMAE (M)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.