Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
11.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
287 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), 11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH), ≤0.1% Water, ≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC), ≤100 ppb Fe (Iron), ≤1000 ppb Na (Sodium), ≤20 ppb Al (Aluminium), ≤20 ppb Cu (Copper), ≤20 ppb Ni (Nickel), ≤20 ppb Zn (Zinc), ≤50 ppb Ca (Calcium), ≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
120 °C/1013 mbar
mp
-97 °C
transition temp
flash point 31 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study.: Diese Forschungsarbeit stellt eine theoretische Untersuchung der über Titansilikalit-1 vermittelten Solvolysemechanismen von Propylenoxid vor und liefert wertvolle Einblicke in die katalytischen Prozesse, an denen ähnliche flüchtige organische Verbindungen beteiligt sind (Qin et al., 2023).
- Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks.: Im Rahmen dieser Studie werden die Mengen schädlicher flüchtiger organischer Verbindungen, einschließlich 1-Methoxy-2-propanol, die durch verschiedene Arten von Masken eingeatmet werden, untersucht, unter spezieller Berücksichtigung der potenziellen Gesundheitsrisiken und die Wirksamkeit von Masken bei der Blockierung organischer Dämpfe (Ryu und Kim, 2023).
Features and Benefits
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methoxy-2-propanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup