Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
Superspher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieser Hochleistungs-Kieselgelträger mit einer Partikelgröße von 4 µm bietet ein hervorragendes Verhältnis von Druck und Separationsleistung. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Analysis Note
Druck: ≤ 170 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 100.000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,5–5,5
Rohstoff:
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 100.000
Symmetrie (Anthracen): 0,8–1,4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 3,5–5,5
Rohstoff:
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superspher® 100 RP-18 LiChroCART™ 250-4