Merck
1.15965
Amberlite IRN-150 Ion Exchange Resin
matrix mixed-bed, 15-50 mesh
Synonym(e):
Synthetisches Calciumsilikathydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ionenaustauscher Amberlite IRN-150, matrix mixed-bed, suitable for ion chromatography
form
resin
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable, ion chromatography: suitable (strongly acid H+ form and strongly basic OH_ form)
matrix
PS-DVB, mixed-bed
particle size
300-1180 μm
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
(Mischbett-Ionenaustausch, stark saure H⁺-Form und stark basische OH⁻-Form)
Analysis Note
Beschreibung: hellgelbe bis braune Kügelchen
Kapazität als Anionenaustauscher: ≥ 0,6 mol/l
Kapazität als Kationenaustauscher: ≥ 0,7 mol/l
Korngröße (0,3 – 1,18 mm): ≥ 95 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3