Merck
1.15935
Eosin Y (gelblich) (C.I. 45380)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Eosin Y (gelblich) (C.I. 45380)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H6Br4Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.85
EC Index Number:
241-409-6
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
solubility
300 g/L
bulk density
710 kg/m3
εmax
1200-1400 at 515-518 nm in water at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
General description
Eosin Y (C.I. 45380) ist ein Certistain® Trockenfarbstoff, der in der Mikroskopie häufig für die Gegenfärbung und damit die Visualisierung von Proteinen, Bindegeweben, Fasern und Keratin in Probenmaterial menschlichen Ursprungs genutzt wird. Je nach den Anforderungen und Vorlieben des Anwenders kann es zur Herstellung der häufig eingesetzten wässrigen oder alkoholischen Eosin-Y-Färbungslösungen verwendet werden. Diese Färbungslösungen werden hauptsächlich für den routinemäßigen Einsatz mit der Hämatoxylin-Eosin-Färbungsmethode (HE-Färbung) genutzt. Das HE-Färbeverfahren ist die am häufigsten für histologisches Material verwendete Färbemethode. Aufgrund der Hämatoxylinlösung erscheint der Zellkern blau bis dunkelviolett, und die Eosin-Y-Lösung färbt das Zytoplasma und die Interzellularsubstanzen rot-orange.
Da der Farbstoff Eosin Y zum Produktportfolio der Certistain®-Farbstoffe gehört, wird er vor der Freigabe gemäß strengen Spezifikationen chemisch analysiert (CE-Kennzeichnung und IVD-Produkt), was eine hohe Färbungsqualität mit zuverlässigen Färbungsergebnissen gewährleistet. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Farbstoffgehalt (gravimetrisch): ≥ 85 %
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λ max. (Wasser): 515–518 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Wasser): 1200–1400
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 8 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup