Direkt zum Inhalt
1.15545
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Knurled nuts for capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains 4 knurled nuts.
Analysis Note
visual control: conforms
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)