Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115311
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
configured for Windows, for use with Spectroquant® Nova 30, for use with Spectroquant® Nova 400, for use with Spectroquant® Nova 60 A
storage temp.
2-30°C
General description
for Windows (in English and German) for the data transfer of NOVA photometers Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany