product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nickel
measuring range
0.10-6.00 mg/L (Ni)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Dimethylglyoxime)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Nickeltest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Nickelionen in Wasserproben. Nickel(II)-Ionen werden durch Iod oxidiert und anschließend mit Dimethylglyoxim in einer ammoniakhaltigen Lösung zu einem rot-braunen Komplex umgewandelt. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die MQuant® Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nickelkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Test angewandt wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2