Fortfahren mit
1.14414
Copper Test Kit, colorimetric
0.05-0.5 mg/L (Cu), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Kupfer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
125 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kupfer-Test, colorimetric, 0.05-0.5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
copper
Quality Segment
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Kupfertest (vormals MColortest®) misst Kupfer(II)-Ionen in:
  • Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser
  • Trinkwasser
  • Abwasser und Sickerwasser
  • Kessel- und Kesselspeisewasser, Kühlwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Lebensmitteln und Getränken nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
  • Schwimmbeckenwasser
Methode
In einem ammoniakalischen Medium reagieren Kupfer(II)-Ionen mit Cuprizon, um einen blauen Komplex zu bilden. Die Kupferkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbkarte gemessen werden. Durch die Zugabe von Wasserstoffperoxid können gleichzeitig Kupfer(I)-Ionen gemessen werden.
Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18459, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist. 
Methode: kolorimetrisch mit Farbkarte und Komparatorblock mit langen Teströhrchen 0,05 – 0,08 – 0,12 – 0,16 – 0,20 – 0,25 – 0,3 – 0,4 – 0,5 mg/l Cu MColortest®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147651.100031.14418
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
-
compatibility
for use with MCOLORTEST®
measuring range
0.05-0.5 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-10 mg/L (Cu)
measuring range
10-300 mg/L (Cu)
measuring range
0.3-5 mg/L (Cu)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer-Test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2