Fortfahren mit
1.13898
Standardöl
for atomic absorption spectroscopy
Synonym(e):
Standardöl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181601
EC Index Number:
232-455-8
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Segment
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >180 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie die Seite ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch unter https://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,84–0,86 g/ml
Viskosität (20 °C): 30–40 mPa∙s
Ag (Silber): ≤ 0,5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,5 ppm
Au (Gold): ≤ 0,5 ppm
B (Bor): ≤ 0,5 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,5 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,5 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,5 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,5 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppm
In (Indium): ≤ 0,5 ppm
K (Kalium): ≤ 0,5 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,5 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,5 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppm
Pt (Platin): ≤ 0,5 ppm
Sb (Antimon): ≤ 0,5 ppm
Sn (Zinn): ≤ 0,5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppm
Ti (Titan): ≤ 0,5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,5 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,5 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,5 ppm
Zr (Zirkonium): ≤ 0,5 ppm
Wasser: ≤ 0,01 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2881M3516M1180
grade
reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, reference material
grade
-
grade
-
format
multi-component solution
format
-
format
-
format
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C