Merck
1.13192
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 NH₂ F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Kieselgel-60-Amino-HPTLC-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten, 20 x 10 cm
Application
  • Quality assessment of marketed chamomile tea products by a validated HPTLC method combined with multivariate analysis: Diese Studie zeigt die Anwendung von Kieselgel-60-NH₂-F₂₅₄s-HPTLC-Platten zur Beurteilung der Qualität von Kamillentee. Die Methode verwendet Hochleistungsdünnschichtchromatographie (HPTLC) für die genaue Trennung und Identifizierung chemischer Bestandteile in Kamille und stellt ein robustes Instrument für die Qualitätskontrolle in der Herstellung von pflanzlichen Produkten dar (Guzelmeric et al., 2017).
  • Development and validation of an HPTLC method for apigenin 7-O-glucoside in chamomile flowers and its application for fingerprint discrimination of chamomile-like materials: In dieser Studie wird die Verwendung von Kieselgel-60-NH₂-F₂₅₄s-HPTLC-Platten zur Entwicklung einer Methode zum Nachweis und zur Quantifizierung von Apigenin-7-O-glucosid in Kamillenblüten beschrieben. Die Technik ist unerlässlich, um Kamille von ähnlichen Materialien zu unterscheiden und die Authentizität und Wirksamkeit von Pharmazeutika auf Kamillenbasis und anderen pflanzlichen Heilmitteln zu gewährleisten (Guzelmeric et al., 2015).