Merck
1.12349
Tantalum powder
98+
Synonym(e):
Tantalum powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
UNSPSC Code:
12141741
EC Index Number:
231-135-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
2996 °C
solubility
<0.010 g/L
density
16.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay: ≥ 98.0 %
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c