Merck
1.12048
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Synonym(e):
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BaO3Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.19
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
234-975-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
density
6.08 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
InChI key
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): conforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium titanate (IV)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c