Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 20 x 20 cm
Diese Platten ermöglichen es dem Anwender, jede Art Probe schnell und einfach aufzutragen, selbst große Volumina von verdünnten Proben. Unsere Konzentrationsbereichplatten basieren auf verschiedenen Adsorptionseigenschaften von zwei Adsorbenzien. Das Erste ist ein großporiges, konzentrierendes Adsorbens, auf dem die Proben aufgetragen werden; das Zweite ist eine selektive Schicht zur Abscheidung. Unabhängig von der Form, Größe oder Position der Punkte’ konzentriert die Probe sich immer als schmales Band an der Stelle, an der die zwei Adsorbenzien überlappen und die Abscheidung beginnt. Diese Platten ermöglichen es dem Anwender, jede Art Probe schnell und einfach aufzutragen, selbst große Volumina von verdünnten Proben.
Application
Glas-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 20 x 20 cm in Packungen zu je 25 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 10 –12 µm
Schichtdicke: 170–250 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 50 µm
Schichtdicke des Konzentrationsbereichs: 90–130 µm
Schwankungen der Dicke des Konzentrationsbereichs: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15–21
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 36–42
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 51–58
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 10 –12 µm
Schichtdicke: 170–250 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 50 µm
Schichtdicke des Konzentrationsbereichs: 90–130 µm
Schwankungen der Dicke des Konzentrationsbereichs: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
15–21
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 36–42
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 51–58
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 11798-7; 11798
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?