Fortfahren mit
1.11747
Sudan III, C.I. 26100
Synonym(e):
Sudan III, C.I. 26100, 1-(4-Phenylazophenylazo)-2-naphthol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.39
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-638-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
loss
≤2% loss on drying, 110°C
mp
199 °C (decomposition)
λmax
506-512 nm in toluene
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,25H/b24-23?,26-22-
InChI key
HTPQPMPFXUWUOT-SRURNFRUSA-N
Application
Sudan III is a non-ionic fat-soluble dye (lysochrome) that belongs to the class of azo-dye. It is predominantly used for staining lipids, triglycerides, and intracellular lipoproteins. It is also used for coloring textiles, plastics wax, floor polish, varnish, spirit lacquers, externally applied drugs, cosmetics, and contact lenses.[1][2]
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (toluene): 506 - 512 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax.; 0.005 g/l; Toluol): ≥ 750
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 2 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07937740338.41435
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
Sudan II certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74033
Sudan II
mp
199 °C (decomposition)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
mp
277-280 °C (decomposition)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
solid
loss
≤2% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
λmax
506-512 nm in toluene
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1