Merck
1.11448
Anionen-Mehrelement Standard II
1000 mg/l: Cl⁻, NO3⁻, SO42⁻ in H2O Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
density
1.002 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Bestimmungsmethode: titrimetrisch
Genauigkeit der Methode: Cl, NO3, SO4 +/- 0,5 %
Konzentration     β (Cl⁻): 995–1005 mg/L
Bestimmungsmethode: argentometrische Titration.
(rückführbar auf NIST - SRM 999b)
Konzentration     β (NO₃⁻): 995–1005 mg/L
Bestimmungsmethode: alkalimetrische Titration.
(rückführbar auf NIST - SRM 723e)
Konzentration     β (SO₄²⁻): 995–1005 mg/L
Bestimmungsmethode: Titration mit Blei(II)-perchlorat-Lösung.
(rückführbar auf NIST - SRM 682)
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie auf dem IC Portal
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c