Direkt zum Inhalt
1.10664
Testagar pH 8,0 für den Hemmstofftest
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology, pack of 500 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Ph:
7.9-8.1 (25 °C, 27.5 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
powder
Suitability:
nonselective for Bacillus subtilis, nonselective for Micrococcus luteus
Application(s):
food and beverages, microbiology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.9-8.1 (25 °C, 27.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
27.5 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for Bacillus subtilis, nonselective for Micrococcus luteus
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7.9–8.1
Erstarrungsverhalten (2 Std., 40 °C): flüssig
Hemmhofdurchmesser/Gentamicin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 32–44 mm
Hemmhofdurchmesser/Gentamicin 30 µg (Bacillus subtilis BGA): 35–45 mm
Hemmhofdurchmesser/Penicillin G 10 U/IE (Bacillus subtilis BGA): 40–48 mm
Hemmhofdurchmesser/Streptomycin 10 µg (Bacillus subtilis BGA): 30–36 mm
Wachstum (Bacillus subtilis BGA): gut bis sehr gut
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): gut bis sehr gut
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)