Merck
1.10630
AFB-Color-Malachitgrün(Oxalat)-Lösung
for the microscopic inverstigation of acid-fast bacteria (cold staining)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Die AFB-Color Malachitgrün (Oxalat)-Lösung für die mikroskopische Untersuchung von säurefesten Bakterien (AFB - acid-fast bacteria) (Kaltfärbung) ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der bakteriologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, z. B. Ausstriche von angereicherten Bakterienkulturen. Das Färben von säurefesten Bakterien ist wegen des hohen Anteils an Lipiden und Wachs in ihren Zellwänden schwierig. Das wirksamste Färbungsverfahren ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. In diesem Verfahren wird Karbolfuchsin-Lösung auf die Probe aufgetragen und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Rate, mit der der Fuchsinfarbstoff absorbiert wird und somit die Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. In diesem Fall macht eine Modifikation der AFB-Color Karbolfuchsinlösung (Produktnummer 1.08512) ein Erwärmen unnötig (Kinyoun-Methode, Kaltfärbung). Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol behandelt werden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt. In dieser Gebrauchsanweisung wird Malachitgrün für die Gegenfärbung verwendet.
Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol (Produktnummer 1.08000) löst die Bakterien aus dem umgebenden zähflüssigen Sputum und Zellmaterial.
Die 500-ml-Flasche AFB-Color Malachitgrün (Oxalat)-Lösung reicht für 250 Färbungen. Das Produkt ist ein IVD-Produkt und CE-registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Wird zum Nachweis von Mykobakterien verwendet (AFB-Kaltfärbe-Technik)
Analysis Note
Eignung für die MikroskopieentsprichtMykobakterienrotHintergrundhellgrün
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c